MAT117644189
Matrix Scientific
3-[(2-Methylphenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-[(2-methylphenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-5-2-3-7-13(11)15-10-12-6-4-8-14-9-12;/h2-3,5,7,12,14H,4,6,8-10H2,1H3;1H
Clave InChI
YJHFSXNEYZMBHI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013565.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)