Merck
MAT113930045
Matrix Scientific
N-[4-(Hydrazinocarbonyl)phenyl]butanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-[4-(hydrazinocarbonyl)phenyl]butanamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O2/c1-2-3-10(15)13-9-6-4-8(5-7-9)11(16)14-12/h4-7H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
Clave InChI
RJKMRXKKRPJLJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023973.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023973.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)