MAT113929827
Matrix Scientific
4-(4-Methoxy-3-methylphenyl)piperidine
About This Item
Iupac Name
4-(4-methoxy-3-methylphenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-10-9-12(3-4-13(10)15-2)11-5-7-14-8-6-11/h3-4,9,11,14H,5-8H2,1-2H3
Clave InChI
LFSVHCZJBFRGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021775.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)