MilliporeSigma
MAT113928326
Matrix Scientific
3-Ethoxypropanohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-ethoxypropanohydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N2O2/c1-2-9-4-3-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
NMNHXPQJISZDMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024026.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024026.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)