MAT113928215
Matrix Scientific
3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
About This Item
Iupac Name
3,5-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O/c18-20-17(21)16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,19H,18H2,(H,20,21)
Clave InChI
WBWDOOBDYREQEJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023831.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)