Merck
MAT113927686
Matrix Scientific
3-(4-Chlorophenoxy)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Iupac Name
4-chlorophenyl 3-pyrrolidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c11-8-1-3-9(4-2-8)13-10-5-6-12-7-10/h1-4,10,12H,5-7H2
Clave InChI
GTDFBKVKKRBGIF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023399.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023399.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)