Merck
MAT113927633
Matrix Scientific
1-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.78
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-18(16,17)10-2-3-12(11(13)8-10)14-6-4-9(15)5-7-14/h2-3,8-9,15H,4-7H2,1H3
Clave InChI
HFXOBKQIQRIRIL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024516.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024516.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)