Merck
MAT113926880
Matrix Scientific
2-(2-Chloroanilino)acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.64
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-chloroanilino)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(13)12-10/h1-4,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clave InChI
TYYIIDNUIOPYMX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023959.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023959.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)