Merck
MAT113926692
Matrix Scientific
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
157-158
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-4-1-2-6(15(12,13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,(H2,12,13,14)
Clave InChI
AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023797.html
Melting Point
157-158
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023797.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)