Merck
MAT113926660
Matrix Scientific
2-Amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16/h2-10H,11,16H2,1H3
Clave InChI
CUXRYZPJXWJUNG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023904.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023904.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)