Merck
MAT089757335
Matrix Scientific
N-(4-Pyridinylmethyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
mp
68-70
Iupac Name
N-(4-pyridinylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-7(11)10-6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
MZCVTBJXTMEQLJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020173.html
Melting Point
68-70
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020173.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)