Merck
MAT089757330
Matrix Scientific
2-(2-Chloroethyl)piperidine-1-carboxylic acidethyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.71
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(2-chloroethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO2/c1-2-14-10(13)12-8-4-3-5-9(12)6-7-11/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
LEYIPJCZAUNTHU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020168.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020168.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)