Merck
MAT089756904
Matrix Scientific
2-(2-Azepan-1-yl-ethoxy)-phenylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.34
Número MDL:
Iupac Name
2-[2-(1-azepanyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c15-13-7-3-4-8-14(13)17-12-11-16-9-5-1-2-6-10-16/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-12,15H2
Clave InChI
CSXVMTLVGHJGDG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019720.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019720.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)