Merck
MAT089756518
Matrix Scientific
(4-Fluoro-benzyl)-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethyl)-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.27
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-fluorobenzyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C13H15FN2/c1-16-8-2-3-13(16)10-15-9-11-4-6-12(14)7-5-11/h2-8,15H,9-10H2,1H3
Clave InChI
PBMPUBUXOUWDJG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019344.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019344.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)