Merck
MAT089756209
Matrix Scientific
(2,5-Dimethyl-1H-indol-3-yl)-acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2,5-dimethyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-7-3-4-11-10(5-7)9(6-12(14)15)8(2)13-11/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
TYNHPLJFWKDNTJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019033.html
pictograms
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019033.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)