MAT089756071
Matrix Scientific
(2,4,6-Trimethyl-1H-indol-3-yl)-acetic acid
About This Item
Iupac Name
(2,4,6-trimethyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-7-4-8(2)13-10(6-12(15)16)9(3)14-11(13)5-7/h4-5,14H,6H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
MZVKWYHEJPCSMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018894.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)