Merck
MAT062354803
Matrix Scientific
4-(2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-thiazol-2-ylamine dihydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
392.12
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N4S.2BrH/c1-7-10(8-6-16-11(12)14-8)15-5-3-2-4-9(15)13-7;;/h2-6H,1H3,(H2,12,14);2*1H
Clave InChI
BBAPLOXSVGVGSI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007761.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007761.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)