MAT062354515
Matrix Scientific
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylicacid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O2.ClH/c14-9(15)8-2-6-13(7-3-8)10-11-4-1-5-12-10;/h1,4-5,8H,2-3,6-7H2,(H,14,15);1H
Clave InChI
IKWVJSXLFYYOJT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016495.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)