Merck
MAT062354334
Matrix Scientific
N-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]-2-phenylethanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.29
Número MDL:
Iupac Name
N-[(1-methyl-4-piperidinyl)methyl]-2-phenylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24N2.2ClH/c1-17-11-8-15(9-12-17)13-16-10-7-14-5-3-2-4-6-14;;/h2-6,15-16H,7-13H2,1H3;2*1H
Clave InChI
ILGXYIUXABZXGM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016445.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016445.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)