MAT062353663
Matrix Scientific
2-Chloro-N-quinolin-6-yl-acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(6-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-13-10/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Clave InChI
KIDJEPGWKAUPNX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016764.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016764.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)