Merck
MAT047031379
Matrix Scientific
(3-Isopropoxy-propyl)-(1-methyl-piperidin-4-yl)-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.35
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(3-isopropoxypropyl)-1-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H26N2O/c1-11(2)15-10-4-7-13-12-5-8-14(3)9-6-12/h11-13H,4-10H2,1-3H3
InChI key
VFERUZKEIMQACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012292.html
pictograms
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012292.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)