Merck
MAT047030286
Matrix Scientific
3-(3,4-Dimethyl-benzenesulfonyl)-propionic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.3
Número MDL:
Iupac Name
3-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4S/c1-8-3-4-10(7-9(8)2)16(14,15)6-5-11(12)13/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
BQBZVJSVOQMDRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011309.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011309.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)