MAT047030204
Matrix Scientific
3-Cyano-2,6-dihydroxy-5-fluoropyridine
About This Item
mp
235-245
Iupac Name
5-fluoro-2,6-dihydroxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2/c7-4-1-3(2-8)5(10)9-6(4)11/h1H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
JWNUZZLUDDUXPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011223.html
Melting Point
235-245
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011223.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)