Merck
MAT047028833
Matrix Scientific
1-[2-(4-Methoxy-phenoxy)-ethyl]-1H-benzoimidazol-2-ylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.33
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C16H17N3O2/c1-20-12-6-8-13(9-7-12)21-11-10-19-15-5-3-2-4-14(15)18-16(19)17/h2-9H,10-11H2,1H3,(H2,17,18)
Clave InChI
SWTGVGMUAVYHSO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010018.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010018.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)