Merck
MAT047028731
Matrix Scientific
4-[(Thiophen-2-ylmethyl)-amino]-benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(2-thienylmethyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c14-12(15)9-3-5-10(6-4-9)13-8-11-2-1-7-16-11/h1-7,13H,8H2,(H,14,15)
Clave InChI
SHTQXYWTNXSOLW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009925.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009925.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)