Merck
MAT047026006
Matrix Scientific
2-(2-Carboxyethyl)thio-4,6-dimethylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-6-5-7(2)11-9(10-6)14-4-3-8(12)13/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
MULFLAMWNBZYLU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007796.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007796.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)