Merck
MAT047025982
Matrix Scientific
2-[2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-ylsulfanyl)acetylamino]-benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.29
Número MDL:
mp
196-198
Iupac Name
2-{[(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfanyl)acetyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N4O3S/c16-9(5-19-11-12-6-13-15-11)14-8-4-2-1-3-7(8)10(17)18/h1-4,6H,5H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,12,13,15)
Clave InChI
HMZHYQOQOKDUHC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007775.html
Melting Point
196-198
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007775.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)