Merck
MAT047024146
Matrix Scientific
Methyl perfluoroheptanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
378.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
138-139
Iupac Name
methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoate
Inchi Code
1S/C8H3F13O2/c1-23-2(22)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H3
Clave InChI
JHROQORAJUWVCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005781.html
Boiling point
138-139
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005781.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)