Merck
MAT047021174
Matrix Scientific
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.43
Número MDL:
bp
134-136
Iupac Name
1,2,4-trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Inchi Code
1S/C4H4Cl3F3/c5-2-1-3(6,8)4(7,9)10/h1-2H2
Clave InChI
UTSMKNWCCZMNHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003080.html
Boiling point
134-136
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003080.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)