Merck
MANH580D85D4
Manchester Organics
2,6-Difluoro-4-(5-propyl-1,3-dioxan-2-yl)benzoic acid (a mixture of cis and trans isomers)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,6-difluoro-4-(5-propyl-1,3-dioxan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H16F2O4/c1-2-3-8-6-19-14(20-7-8)9-4-10(15)12(13(17)18)11(16)5-9/h4-5,8,14H,2-3,6-7H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
MTCNWXLVGSWDOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H10486
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)