Merck
MANH11E502A8
Manchester Organics
tert-Butyl N-[2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]allylamino]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
334.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)allyl)hydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18F4N2O2/c1-9(8-20-21-13(22)23-14(2,3)4)10-5-6-12(16)11(7-10)15(17,18)19/h5-7,20H,1,8H2,2-4H3,(H,21,22)
Clave InChI
ASVJRBGWLUEKJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J14954
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)