Merck
MANH11E500C9
Manchester Organics
2-Bromo-1-[4-(4-chlorophenyl)phenyl]ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-1-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C14H10BrClO/c15-9-14(17)12-3-1-10(2-4-12)11-5-7-13(16)8-6-11/h1-8H,9H2
Clave InChI
VEZSDYKJTTXNDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D59597
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)