Merck
MAN640939956
Manchester Organics
1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole; methanesulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-{[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl}-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate
Inchi Code
1S/C11H9F2N3O.CH4O3S/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16;1-5(2,3)4/h1-3,6-7H,4-5H2;1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
NJBRNNOGZPVNNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F54838
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)