MAN458950416
Manchester Organics
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropylamine tosylate
About This Item
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C3H6FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-2-1-3(2)5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-3H,1,5H2/t;2-,3+/m.0/s1
Clave InChI
XUWZMHVPMZXIRU-LMLSDSMGSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)