Merck
MAN412119618
Manchester Organics
3-[(2-Fluorophenyl)methyl]azetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.67
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2-fluorobenzyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
InChI key
WQRRQWLNQDEZPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A41815
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)