Merck
MAN412119450
Manchester Organics
(2-Amino-5-bromo-phenyl)-(2-pyridyl)methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.12
Número MDL:
Iupac Name
(2-amino-5-bromophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2
Clave InChI
KHVZPFKJBLTYCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L41572
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)