Merck
MAN412118948
Manchester Organics
Ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
374.31
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H28O8P2/c1-6-17-12(14)11-13(22(15,18-7-2)19-8-3)23(16,20-9-4)21-10-5/h13H,6-11H2,1-5H3
Clave InChI
ZTCYNURFGOPDSN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B41034
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)