Merck
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)