Merck
MAN412116941
Manchester Organics
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.64
Número MDL:
Iupac Name
(1R)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12;/h2-6H,13H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Clave InChI
XJVAGOCFOAYRDT-FYZOBXCZSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z38847
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)