Merck
MAN372906327
Manchester Organics
Ethyl 2-isocyanatopropionate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
PFIQRPNWLUAMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y26849
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)