Merck
MAN326368985
Manchester Organics
1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.28
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3-methyl-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C13H17NO/c1-11-9-14(8-7-13(11)15)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11H,7-10H2,1H3
InChI key
OVQAJYCAXPHYNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/U23437
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)