MAN238931304
Manchester Organics
2-(4-Chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11;/h1-5H,10-11H2;1H
Clave InChI
ARXQJFSENUAGJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)