Merck
MAN238929173
Manchester Organics
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI key
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H14126
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)