MAN182108931
Manchester Organics
4-Benzylbenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-benzylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O/c15-11-14-8-6-13(7-9-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,11H,10H2
Clave InChI
DHARILAASAAGJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)