Merck
MAN182108531
Manchester Organics
2-Acetamido-6-methylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Iupac Name
N-(6-methyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-6-4-3-5-8(9-6)10-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
UEXYAZLLFZIXHN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R18203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)