Documentos clave
LIFH98DE338D
Life Chemicals Inc.
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.61
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c1-11-5(6(7,8)9)2-3-10-4-5;/h10H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
RVDAWVAMCGEYDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)