Documentos clave
LIFH961D6F96
Life Chemicals Inc.
methyl 3-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.74
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-13(15)11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-14-12;/h4-6,9,12,14H,2-3,7-8H2,1H3;1H
Clave InChI
OBZABVTYQZJYCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)