Documentos clave
LIFH95E162C8
Life Chemicals Inc.
[3-(piperidin-2-yl)phenyl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Iupac Name
[3-(2-piperidinyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)12-6-1-2-7-13-12/h3-5,8,12-14H,1-2,6-7,9H2
Clave InChI
PGIZXFGEXWUXJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)