Documentos clave
LIFH2F69E1E5
Life Chemicals Inc.
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-8-11-6-7-12(16)15(14-11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,9H2
Clave InChI
MUKXHWRQARZTDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)