Documentos clave
LIFH22CC18A5
Life Chemicals Inc.
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2S/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2,(H,12,13)
Clave InChI
KSIOAHCIEIQBOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)